Beskrivelse
- Kompakt design - Det reducerede design og fokus på de mest essentielle aspekter gør omrørerne pålidelige laboratoriekammerater
- Nem betjening - Betjening foregår ved hjælp af en stabil drejeknap
- Displayet viser tydeligt omdrejningshastigheden
- Hurtige opdateringer - Regelmæssige softwareopdateringer kan udføres hurtigt og enkelt via USB interface
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 50 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 69 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck størrelse | 0,5 til 8 mm |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| Moment | 0.8 Nm |
| Vis mere |