Få mere at vide
IKA™ Ministar 80 kontrol
Shop alle IKA produkter
Volumen:
50 l
Beskrivelse
- Hærdet glas lukket, hurtigt respons display for maksimal synlighed og kemikalieresistens
- Avancerede vibrationssensorer registrerer afvigelser fra tilladte tærskler og stopper automatisk processen
- Overskueligt display med alle væsentlige oplysninger på et øjeblik
- Integreret timer/tæller til kontrol af kinetisk følsomme reaktioner og påmindelser
- Viskositeter op til 60.000 mPas og volumener på op til 50 L
- Kontinuerlig justerbar hastighed mellem 30 og 500 rpm
- USB interface, fx til dokumentation af parametre vha labworldsoft™ eller installation af firmwareopdateringer
- Intuitiv og enkel håndtering; berøringsfølsom overflade for lang levetid
- Temperaturaflæsning på display
- Kemikaliebestandigt hus
- Tastelås funktion
- Mikroprocessorstyret hastighedsregulator til konstant rotationshastighed, selv med ændringer i viskositet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 50 l |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 69 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck størrelse | 0,5 til 8 mm |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| Moment | 0.8 Nm |
| Vis mere |