Learn More
Descrizione
- Compact design - The reduced design and the focus on the most essential aspects make the stirrers reliable laboratory companions
- Ease of operation - Operation takes place using a stable rotary knob
- The display clearly shows the rotational speed
- Rapid updates - Regular software updates can be undertaken rapidly and simply via the USB interface
Specifica
Specifica
| Speed | 1000 rpm |
| Capacity | 25 L |
| Display | LED |
| Voltage | 100/240 V |
| Wattage | 69 w |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Motor Type | Brushless DC |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +350°C |
| Torque | 40 Ncm |
| Viscosity | 30,000 mPas |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?