Få mere at vide
IKA™ Ministar 40 Digital
Artikelnummer. 16248651 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
1000 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
16248651 1000 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 16248651 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025004886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9790.00 DKK
    9149.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 640.13 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Brugervenlige røremaskiner, der kombinerer grundlæggende funktionaliteter med et kompakt design.
  • Kompakt design - Det reducerede design og fokus på de mest essentielle aspekter gør omrørerne pålidelige laboratoriekammerater
  • Nem betjening - Betjening foregår ved hjælp af en stabil drejeknap
  • Displayet viser tydeligt omdrejningshastigheden
  • Hurtige opdateringer - Regelmæssige softwareopdateringer kan udføres hurtigt og enkelt via USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 1000 omdr./min.
Volumen 25 L
Vise LED
Spænding 100 til 240 V
Watt 69 w
Frekvens 50/60 Hz
Motortype Børsteløs DC
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +350 °C
Moment 40 Ncm
Viskositet 30.000 mPas
Vægt (metrisk) 1.72 kg