Beskrivelse
- Hærdet glas lukket, hurtigt respons display for maksimal synlighed og kemikalieresistens
- Avancerede vibrationssensorer registrerer afvigelser fra tilladte tærskler og stopper automatisk processen
- Overskueligt display med alle væsentlige oplysninger på et øjeblik
- Integreret timer/tæller til kontrol af kinetisk følsomme reaktioner og påmindelser
- Viskositeter op til 30000 mPas og volumen på op til 25 L
- Kontinuerlig justerbar hastighed mellem 30 og 1000 rpm
- USB interface, fx til dokumentation af parametre vha labworldsoft™ eller installere firmwareopdateringer
- Intuitiv og enkel håndtering; berøringsfølsom overflade for lang levetid
- Temperaturaflæsning på display
- Kemikaliebestandigt hus
- Tastelås funktion
- Mikroprocessorstyret hastighedsregulator til konstant rotationshastighed, selv med ændringer i viskositet
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30 til 2000 o/min |
| Volumen | 25 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 69 w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +350 °C |
| Moment | 40 Ncm |
| Viskositet | 30.000 mPas |
| Vis mere |