Få mere at vide
IKA™ Ministar 20 Digital
Shop alle IKA produkter
Hastighed:
50 til 2000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompakt design - Det reducerede design og fokus på de mest essentielle aspekter gør omrørerne pålidelige laboratoriekammerater
- Nem betjening - Betjening foregår ved hjælp af en stabil drejeknap
- Displayet viser tydeligt omdrejningshastigheden
- Hurtige opdateringer - Regelmæssige softwareopdateringer kan udføres hurtigt og enkelt via USB interface
Specifications
Specifications
| Hastighed | 50 til 2000 rpm |
| Volumen | 15 L |
| Vise | LED |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 60 w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Moment | 20 Ncm |
| Viskositet | 10.000 mPas |
| Show More |