Få mere at vide
Gilson™ Hastighedskontrolmodul
Artikelnummer. 10295492 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med:
MINIPULS™ 3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10295492 MINIPULS™ 3 Hver
1 options
Artikelnummer. 10295492 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F155001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26426.50 DKK
    15170.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 11256.12 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Integrerer nemt i eksisterende systemer med direkte kontrol via tastaturet eller eksternt via en anden enhed. Hastighedskontrolmodulet er støjsvagt og brugervenligt. Til brug med MINIPULS™ 3 Peristaltisk pumpe.
  • Stille, brugervenlig og nem at integrere i dit eksisterende system med direkte kontrol via tastaturet eller eksternt via en anden enhed.
  • Til brug med MINIPULS™ 3 Peristaltisk pumpe.
  • Flowhastighed: 0,3μ L til 220 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med MINIPULS™ 3
Motortype Steppermotor med højt drejningsmoment
Hastighedskontrol Mikroprocessor
Type modul