Få mere at vide
Gilson™ Minipuls Evolution Pump Head
Artikelnummer. 12306122 Shop alle Gilson produkter
Type:
Pumpehoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12306122
Brand: Gilson™ F110706
Tilføj kanaler til din MINIPULS™ 3 eller Evolution og tillad endnu større fleksibilitet i dit laboratorium.
MINIPULS 3 pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS 3 pumpehoveder:
  • R—1 Enkeltkanals pumpehoved
  • R—4 Fire-kanals pumpehoved
  • R—8 Otte kanals pumpehoved
  • R—2 To-kanals pumpehoved
  • R2—HF To-kanals højflow pumpehoved
  • R4—HF Fire kanals højflow pumpehoved
MINIPULS Evolution pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS Evolution pumpehoveder:
  • MF—1 Pumpehoved med én patron
  • MF—4 Pumpehoved med fire patroner
  • HF—2 Pumpehoved med to højflow patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,2 μl/min. til 70 ml/min.
Antal kanaler 4
Mængde Pakke m. 1 stk.
Type Pumpehoved