Få mere at vide
Gilson™ Minipuls Evolution™ Laboratory Peristaltic Pump
Shop alle Gilson produkter
Spænding:
100/240 VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Safe and durable design
- Stainless-steel rollers for great durability and chemical resistance
- Low operating noise
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Liquid transfer applications |
| Inkluderer | Drive module, Standard accessory package |
| Model- | Speed control module |
| Samlet bredde (metrisk) | 164 mm |
| Samlet højde (metrisk) | 169 mm |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.4 kg |
| Elektriske krav | Line Frequency: 50 to 60 Hz / Line Voltage: 100 to 240 VAC / Power consumption:full load 48 w at 220 V – no load 35 w at 220 V |
| Spænding | 100/240 VAC |
| Frekvens | 50/60 Hz |