Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mininert Ventiler
Artikelnummer. 11517330 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
27 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Lukkestørrelse unitSize
11517330 27 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11517330 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS10130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv unikke, praktiske tætninger, der er ideelle til kemikalier, der forringes eller fordamper i konventionelt forseglede beholdere med Thermo Scientific™ Mininert Ventiler.
Giv unikke, praktiske tætninger, der er ideelle til kemikalier, der forringes eller fordamper i konventionelt forseglede beholdere med Thermo Scientific™ Mininert Ventiler. Konstrueret af kemikalieresistent PTFE-belægning giver de en inert, lækagetæt højtryksforsegling. Den brugervenlige trykknapventil tillader gentagen og ubegrænset sprøjte-nål adgang til prøver og eliminerer den septum-boring, der opstår ved gentagen punktering af traditionelle septa. Ventiler fås til at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas og Thermo Scientific™ Septum hætteglas med skruelåg.
Thermo Scientific Mininert Ventiler er skruelåg, der har integrerede genlukkelige ventiler for at tillade gentagen og ubegrænset sprøjte-nål adgang til prøver. Skub ventilen én vej for at åbne nåleåbningen. Skub ventilen tilbage for at lukke og tætne helt.
  • Fås i to størrelser— 20 mm (trådstørrelse 20/400) og 27 mm (trådstørrelse 24/400) for at passe til 3 og 5 ml Reacti-Vial Små reaktionshætteglas og 40mL Septum-hætteglas med skruelåg
  • Præcisionsfremstillet af PTFE-plast til gentagen brug og kemikalieresistens
  • Ventildesign eliminerer den septum-boring, der opstår ved gentagen punktering af traditionelle septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Passer til 40mL skruelåg septum hætteglas; 27 mm
Materiale PTFE
Produktlinje Mininert
Lukkestørrelse 27 mm
Til brug med (udstyr) 40 ml Septum-hætteglas
Produkttype Skruelåg
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.