Få mere at vide
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15472545
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472545 500 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15472545 Leverandør CORNING MEDIA TECH™ Leverandørnr. 10009CV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM) i denne formulering inkluderer natriumbicarbonat, ikke-essentielle aminosyrer, L-glutamin og natriumpyruvat.
  • Mønstret efter Eagles medier
  • Velegnet til vækst af et bredt spektrum af pattedyrceller
  • Et af de mest udbredte af alle syntetiske cellekulturmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Steril
Mængde 500 ml
Formulering MEM med 1,5 g/L natriumbicarbonat, ikke-essentielle aminosyrer, L-glutamin og natriumpyruvat