Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modificeret), med Earle's Salts og L-Glutamin, uden natrium
Artikelnummer. 11420245 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 50 l
Pakningsstørrelse:
50 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420245 1 x 50 l 50 L
1 options
Artikelnummer. 11420245 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091010124
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Minimum Essential Medium Eagle (modificeret), med Earle's Salts og L-Glutamin, uden natrium, pulver
  • Minimum Essential Medium Eagle (modificeret), med 'Earle's Salts og L-Glutamin, uden natriumbicarbonat blev oprindeligt fremstillet af Harry Eagle og er et af de mest populære cellekulturmedier
  • Minimum Essential Medium Eagle (modificeret), med 'Earle's Salts og L-Glutamin, uden natriumbicarbonat har demonstreret evnen til at understøtte en række normale og transformerede celler i kultur og indeholder Earle's 'Balanced Salts, som gør den velegnet til brug i atmosfærer fyldt med CO2-gas.
  • Det kan bruges til at understøtte væksten af en række suspensioner eller adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, SP2/0, CHO . fibroblaster og primære rotteastrocytter, med passende tilskud.
  • MEM fungerer som et medium til generel brug, der er ideelt til vækst og vedligeholdelse af en lang række pattedyrcelletyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Cellekulturmedier
Mængde 1 x 50 l
pH pH (før justering med natriumbicarbonat): 5,5 til 6,7; pH (efter justering med natriumbicarbonat): 6,8 til 8,0
Indhold og opbevaring Opbevares ved +4 °C.