Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modificeret) 1X- uden L-Glutamin
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
MEM, oprindeligt udarbejdet af Harry Eagle, er et af de mest populære cellekulturmedier. Efter hans forsøg på at dyrke normale pattedyrfibroblaster og visse HeLa-celleundertyper, blev det afsløret, at disse celletypers ernæringsmæssige behov ikke kunne opfyldes af BME. Yderligere undersøgelser førte til udviklingen af MEM, der inkorporerede specifikke modifikationer såsom højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler. MP Biomedical™ tilbyder MEM med enten Earles eller Hanks' salte.
MP Biomedical™ MEM kan bruges til at understøtte væksten af:
- Celler i monolag
- Celler i suspension
- Bredt udvalg af andre celletyper med passende tilskud
Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, MP Biomedical™ produkter er kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat |