Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, Flydende
Artikelnummer. p-4474843 Shop alle MP Biomedicals produkter
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen cystein, Ingen cystin, Ingen methionin
Produkttype:
Minimum Essential Medium Eagle's
Minimum Essential Medium Eagle's (modificeret)
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11440335
Brand: MP Biomedicals™ 091210254
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inkorporerer højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler
MEM, oprindeligt udarbejdet af Harry Eagle, er et af de mest populære cellekulturmedier. Efter hans forsøg på at dyrke normale pattedyrfibroblaster og visse HeLa-celleundertyper, blev det afsløret, at disse celletypers ernæringsmæssige behov ikke kunne opfyldes af BME. Yderligere undersøgelser førte til udviklingen af MEM fra MP Biomedicals inkorporering af specifikke modifikationer såsom højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler.
  • MEM fra MP Biomedicals kan bruges til at understøtte væksten af celler i monolag, i suspension og en lang række andre celletyper med passende tilskud.
  • Fås med enten Earle's eller Hank's salte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 500 mL
pH 6,9 til 7,3
Indhold og opbevaring 0 til 5 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.