Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, Flydende
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
MEM, oprindeligt udarbejdet af Harry Eagle, er et af de mest populære cellekulturmedier. Efter hans forsøg på at dyrke normale pattedyrfibroblaster og visse HeLa-celleundertyper, blev det afsløret, at disse celletypers ernæringsmæssige behov ikke kunne opfyldes af BME. Yderligere undersøgelser førte til udviklingen af MEM fra MP Biomedicals inkorporering af specifikke modifikationer såsom højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler.
- MEM fra MP Biomedicals kan bruges til at understøtte væksten af celler i monolag, i suspension og en lang række andre celletyper med passende tilskud.
- Fås med enten Earle's eller Hank's salte.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Minimum Essential Medium Eagle's (modificeret) |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen cystein, Ingen cystin, Ingen methionin |
| Mængde | 500 mL |
| pH | 7 til 7,4 |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.