Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, Flydende
Artikelnummer. 11440335 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen cystein, Ingen cystin, Ingen methionin
Produkttype:
Minimum Essential Medium Eagle's
Minimum Essential Medium Eagle's (modificeret)
Pakningsstørrelse:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Produkttype Pakningsstørrelse
11440335 Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat Ingen glutamin Minimum Essential Medium Eagle's 500ml
11450415 Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Ingen glutamin, Ingen cystein, Ingen cystin, Ingen methionin Minimum Essential Medium Eagle's (modificeret) 500ml
11490335 Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), Natriumbikarbonat Ingen glutamin Minimum Essential Medium Eagle's 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440335 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091210254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    211.58 DKK / 500ml
    Spare 11.42 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Inkorporerer højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler
MEM, oprindeligt udarbejdet af Harry Eagle, er et af de mest populære cellekulturmedier. Efter hans forsøg på at dyrke normale pattedyrfibroblaster og visse HeLa-celleundertyper, blev det afsløret, at disse celletypers ernæringsmæssige behov ikke kunne opfyldes af BME. Yderligere undersøgelser førte til udviklingen af MEM fra MP Biomedicals inkorporering af specifikke modifikationer såsom højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler.
  • MEM fra MP Biomedicals kan bruges til at understøtte væksten af celler i monolag, i suspension og en lang række andre celletyper med passende tilskud.
  • Fås med enten Earle's eller Hank's salte.
Tekniske data
Produkttype Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 500 mL
pH 6,9 til 7,3
Indhold og opbevaring 0 til 5 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.