Få mere at vide
Heinz Herenz Minimum diameter træapplikator enkelt vatpind
Artikelnummer. 10751103
Skift visning
Tip Type:
Single End
Artikelnummer. Tip Type
10751103 Single End
1 options
Artikelnummer. 10751103 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1030128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.35 DKK
    138.76 DKK / Pakke med 2000
    Spare 57.59 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Træapplikator WA 1-I. Enkelt vatpind med minimale diametertolerancer.
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Applikator materiale Wooden
Håndtag Materiale Træ
Produkttype Vamuldspinne, Applicator
Tip materiale Bomuld
Tip Type Single End
Diameter (metrisk) spids 4 to 5mm
Længde (metrisk) 12mm
Mængde 2000Box