Få mere at vide
Interscience MiniMix 100 P CC. 100 ml Lab Blender
Beskrivelse
100 ml laboratoriehomogenisator til prøveforberedelse:
- Almindelig dør
- Digital multifunktionsskærm
- Nyttig volumen: 5 - 80 ml
- Variabel hastighed (3 - 6 - 9 - 12 slag/s)
- Blandingstimer (1s-1time∞ )
- Justerbar blandingskraft (patenteret)
- Klik & Clean™ aftagelige padler (patenteret)
- Side-by-side padle stop
- Q-Tight™ lukning: tæt lukning for ikke flere lækager fra toppen af posen
- Fuldt åben dør (270° ) Leveres med: 1 strømkabel / 1 brugermanual / 1 hurtig brugervejledning / 1 gratis pakke blenderposer
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 110/220 V |
| Elektriske krav | 110/220 V, 50/60 Hz |
| Watt | 110 W |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 50 til 80 ml |
| Dybde (engelsk) | 14,57 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 37 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 20 x 36.9 x 20.2 cm |
| Højde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Højde (metrisk) | 20 cm |
| Vis mere |