Få mere at vide
Fisherbrand™ MiniMax magnetomrører
Artikelnummer. 11577493 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
143 x 143 x 66 mm (H x B x D)
Topplademateriale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Topplademateriale Pakningsstørrelse
11577493 143 x 143 x 66 mm (H x B x D) Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 11577493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1415.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.64 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rør 1L væske ved op til 2.000 rpm. Fisherbrand™ MiniMax Magnetic Stirrer er fremstillet af en hård polypropylen med en klar, kemisk resistent polycarbonat top. Indeholder instruktioner, rørestang og strømadapter.
  • Kraftig nok til at røre 1L væske ved op til 2.000 rpm
  • Fremstillet af en sej polypropylen med en klar, kemisk resistent polycarbonat top
  • Med instruktioner, rørestang og strømadapter
Tekniske data
Hastighed 350 til 2000 rpm
Topplademateriale Polypropylen
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 143 x 143 x 66 mm (H x B x D)
Højde (metrisk) 143 mm
Bredde (metrisk) 143 mm
Elektriske krav 230V, 50Hz
Frekvens 50 Hz
Inkluderer Med rørestang og strømadapter
Type Magnetomrørere
Vægt (metrisk) 400 g