Få mere at vide
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Kapsel med Omega™ Membran Artikelnummer.: 17104771
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Kapsel med Omega™ Membran
Artikelnummer. 17104771
30 kDa
MWCO:
1 kDa
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
70 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17104771
Brand: Cytiva OA030C12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Koncentrations- og diafiltreringsprocesser (afsaltning eller bufferudveksling) kan udføres på det samme system med minimal brugerindgriben.
  • Effektiv forarbejdning
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
MWCO 30 kDa
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 50 cm 2
nr. pr. pakke 1/Pk.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Kapsel med Omega™ Membran >