Få mere at vide
Cytiva Minimere; EVO-system til tangentiel flowfiltrering (TFF)
Product Code. 17184771
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
<500 ml
Product Code. Volumen (metrisk)
17184771 <500 ml
1 options
Product Code. 17184771 Supplier Cytiva Supplier No. OAPMPUNV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47975.00 DKK
    44138.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 3836.40 DKK
    7% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Plug-and-play-system til effektivisering af koncentration, afsaltning og bufferudveksling i laboratorieskala. Systemet indeholder al den hardware, de slanger og fittings, der er nødvendige for at få din proces op at køre hurtigt.
Systemets lave arbejdsvolumen, der opnås ved brug af et reservoir med konisk bund og kompakt design, gør det muligt at opnå høje koncentrationsfaktorer fra op til 1 liter eller mere af prøven. Koncentrer din prøve ned til så lidt som 5 ml. Designet til at fungere med Minimate TFF-kapsler.
Peristaltiske pumper med rullehoved giver skånsom behandling og er det bedste valg til kritiske anvendelser som f.eks. skrøbelige biomolekyler.
Systemets komponenter er designet til at være nemme at samle og skille ad; der kræves intet værktøj. Udskiftning af slanger og fittings er enkel og hurtig. Glidemøtrikker til luer-låse eliminerer slangeknæk.
Anvendelser:
  • Koncentrere og afsalte proteiner, peptider eller nukleinsyrer (DNA, RNA, oligonukleotider)
  • Gendan antistoffer eller rekombinante proteiner fra klarede cellekulturmedier
  • Bearbejd metalfølsomme enzymer og molekyler
  • Adskil (fraktioner) store fra små biomolekyler
  • Koncentrer vira eller genterapivektorer
  • Forbered prøver før søjlekromatografi
  • Koncentrer prøverne efter gelfiltrering
  • Depyrogener vand, buffere og medieopløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Ikke steril
Materiale Polysulfon
Volumen (metrisk) <500 ml
Dimensioner (L x B x H) 48.2 x 30.7 x 20.8 cm