Få mere at vide
Brady™ Minimark™ Tamper Evident-etiketter
Artikelnummer. 11584114 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11584114 Sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 11584114 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3800.00 DKK
    3708.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.54 DKK
    2% Slukket
På lager
Minimark™ Tamper Evident-etiketter til sikker identifikation, der angiver, om den er blevet manipuleret.
  • B-438 tape efterlader et 'skakbræt'-aftryk, hvis det fjernes, og et skakbræt vises også på etikettens øverste overflade for at forhindre genbrug af etiketten.
  • Ideel til produktvurderingsplader, produktgarantimærker og aktividentifikationsetiketter.
  • Se Anbefalede Båndserie for det passende bånd at bruge.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkendt, RoHS-kompatibel
Oversigt MiniMark Tamper-evident labels
Klæbende type Indlysende, Akryl
Belægning Ingen
Farve Sølv
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.085 mm
Dimensioner (L x B) 35 m x 76.2 mm
Længde (engelsk) 38.28 yd.
Længde (metrisk) 35 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 3 tommer
Alternativt varenummer MNK-THT-21-438