Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Fortrykte polypropylenetiketter
Artikelnummer. 11739485
Højde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bredde (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
Inkluderer:
1 Diamond
2 Diamonds, Vertical
3 Diamonds, Diamond Shape
3 Diamonds, Horizontal
4 Diamonds
4 Diamonds, Diamond Shape
4 Diamonds, Horizontal
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739485
Brand: Brady™ 710553
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse MiniMark™ Fortrykte polypropylenetiketter leveres med fortrykte røde diamanter og er klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel.
  • Leveres med fortrykte røde diamanter.
  • Klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel.
  • I overensstemmelse med de seneste regler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Oversigt Fortrykt MiniMark Etiketter for CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Rød på hvid
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polypropylen
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Inkluderer 3 Diamonds, Diamond Shape
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
nr. pr. pakke 400 etiketter/æske
Mængde 400 Pk.
Form Diamant
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Dimensioner (LxB) 55 x 85 mm
Længde (engelsk) 2,17''
Længde (metrisk) 55 mm
Bredde (engelsk) 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Højde (engelsk) 2.17 in.
Højde (metrisk) 55 mm
Alternativt varenummer MNK-CLP-55x85-L3A-B7594-0.4