Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Fortrykte papiretiketter
Artikelnummer. 11769475
Skift visning
Højde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bredde (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
Inkluderer:
1 diamant
2 diamanter, lodrette
3 diamanter, diamantform
4 diamanter, diamantform
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Inkluderer unitSize
11769475 75 mm 110 mm 2 diamanter, lodrette Hver
11779475 75 mm 110 mm 3 diamanter, diamantform Hver
11709485 75 mm 110 mm 4 diamanter, diamantform Hver
11789465 105 mm 155 mm 4 diamanter, diamantform Hver
11759465 105 mm 155 mm 3 diamanter, diamantform Hver
11789485 55 mm 85 mm 1 diamant Hver
11799485 55 mm 85 mm 2 diamanter, lodrette Hver
11709495 55 mm 85 mm 3 diamanter, diamantform Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11769475 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710570
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse MiniMark™ Fortrykte papiretiketter leveres med fortrykte røde diamanter og er klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel.
  • Leveres med fortrykte røde diamanter.
  • Klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel.
  • I overensstemmelse med de seneste regler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Oversigt Fortrykt MiniMark Etiketter for CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Rød på hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Inkluderer 2 diamanter, lodrette
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 300 etiketter/æske
Mængde 300 Pk.
Form Diamant
Softwaretype MiniMark
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 75 x 110 mm
Længde (engelsk) 2,95 tommer.
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 110 mm
Højde (engelsk) 2.95 in.
Højde (metrisk) 75 mm
Alternativt varenummer MNK-CLP-75x110-L2-B7610-0.3