Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader
Artikelnummer. 11791785 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11791785 69,85 mm 31,75 mm Hver
11761825 38,1 mm 19,05 mm Hver
11771795 50,8 mm 25,40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710088
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Identificer dine aktiv- og ratingplader med disse metalliske udseende MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader.
  • Identificer dine aktiv- og klassificeringsplader med disse metallisk udseende etiketter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Oversigt MiniMark Navne- og mærkepladeetiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Satin
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation, laboratoriemærkning, printkortmærkning, lagermærkning, stregkodemærkning
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 1000 etiketter/æske
Mængde 1000 Pk.
Størrelse (metrisk) 69.85 x 31.75 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0028 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.071 mm
Dimensioner (L x B) 31.75 x 69.85 mm
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 31.75 mm
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 69,85 mm
Højde (metrisk) 31,75 mm
Alternativt varenummer MNK-BPT-7-8423