missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Minimark™ Paper Unprinted Labels
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Unprinted MiniMark labels for CLP-GHS hazardous substances |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | White |
| Slutte | Matte Gloss |
| Materiale | Paper |
| Til brug med (applikation) | Used for low cost general labelling applications |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 120°C |
| Mængde | 200/Pk. |
| Størrelse (metrisk) | 155 x 105 mm (W x H) |
| Softwaretype | LabelMark |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?