Få mere at vide
Brady™ Minimark™ Papir utrykte etiketter
Artikelnummer. 11717344
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11717344 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11717344 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710677
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimark™ Papir utrykte etiketter er klar til, at du kan udskrive den påkrævede advarsel i overensstemmelse med de seneste regler.
  • Utrykte etiketter klar til at udskrive den påkrævede advarsel i overensstemmelse med de seneste regler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Oversigt Utrykt MiniMark Etiketter for CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat-glans
Format Die-cut
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Anvendes til billige generelle mærkningsapplikationer
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 400 etiketter/æske
Mængde 400 Pk.
Størrelse (metrisk) 55 x 85 mm (W x H)
Softwaretype MiniMark
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 91.02 mm
Dimensioner (L x B) 85 x 55 mm
Længde (engelsk) 3.35 in.
Bredde (engelsk) 2,17 tommer
Bredde (metrisk) 55 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 2,17''
Højde (engelsk) 3,35 tommer.
Højde (metrisk) 85 mm
Alternativt varenummer MNK-55x85-B7610-0.4