Få mere at vide
Brady™ Minimark™ Paper Die-cut HSID Labels
Artikelnummer. 11797195
Skift visning
Bredde (metrisk):
75 mm
105 mm
150 mm
Højde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Slutte:
Glans
Mellem glans
Oversigt:
Model L1
Model L2
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Slutte Oversigt unitSize
11797195 75 mm 55 mm Glans Model L1 Hver
11707205 105 mm 75 mm Glans Model L1 Hver
11727334 105 mm 75 mm Mellem glans Model L2 Hver
11717205 150 mm 105 mm Mellem glans Model L1 Hver
11727264 150 mm 105 mm Mellem glans Model L2 Hver
11757344 75 mm 55 mm Glans Model L2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11797195 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Oversigt Model L1
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White, Orange
Slutte Glans
Materiale Paper
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Die-cut HSID Label
Til brug med (applikation) For Low Cost General Labelling Applications
nr. pr. pakke 450/Pk.
Mængde 450/Pk.
Form Square
Størrelse (metrisk) 75 x 55 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +50°C
Tykkelse (metrisk) 0.019 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (metrisk) 55 mm
Vægt (metrisk) 1.1 kg