Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Mærkningsbånd
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Disse bånd har standard ridse-, udtværings- og kemikaliebestandighed MiniMark bånd til B-7951 og B-7589 materialer.
- MiniMark bånd til B-7951 og B-7589 materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | MiniMark Printer |
| Længde (engelsk) | 98.4 yd. |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Længde (metrisk) | 90 m |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer ID |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 90 m x 110 mm |
| Vis mere |