Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Mærkningsbånd
Artikelnummer. 11701023
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11701023
Brand: Brady™ 710026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse bånd har standard ridse-, udtværings- og kemikaliebestandighed. MiniMark™ Mærkningsbånd til B-7951 og B-7589 materialer.
  • Disse bånd har standard ridse-, udtværings- og kemikaliebestandighed MiniMark bånd til B-7951 og B-7589 materialer.
  • MiniMark bånd til B-7951 og B-7589 materialer.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Grøn
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Længde (engelsk) 98.4 yd.
Bredde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 90 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer ID
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Dimensioner (L x B) 90 m x 110 mm
Oversigt 110 mm grønt bånd (2 stk.)
Printbare sider Blæksiden udad
Til brug med (applikation) Generelt bånd til alle måder at etikettere på
Mængde 2 Pk.