Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Industriel etiketprinter
Artikelnummer. 11504204 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11504204 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 11504204 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 113212
Tekniske data
Produkttype MiniMark Printer
Farve Sort
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (metrisk) 30 m
Bredde (metrisk) 203 mm
Højde (metrisk) 178 mm
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dybde (metrisk) 267 mm
Dimensioner (L x B) 100 mm W
Klæbende type Permanent akryl
Farveevne Monokrom
Oversigt MiniMark Indendørs/Udendørs vinyltape
Slutte Glans
Inkluderer MarkWare software
Udskrivningshastighed 76,20 mm/sek.
Softwaretype MarkWare
Konnektortyper AC Strømforsyning, UK stiktype
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Vægt (metrisk) 2.2 kg
Certificeringer/compliance BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3
Til brug med (applikation) Arc Flash-mærkning, stregkodemærkning, datacentermærkning, identifikation af faciliteter, sikkerhed og vedligeholdelse
Mængde 1 stk.