Få mere at vide
Brady™ MiniMark Indendørs/Udendørs vinyltape
Artikelnummer. 10775674
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
10775674 Gul
10703424 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10775674 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 120862
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tape konstrueret af B-7569 vinyl til indendørs/udendørs brug.
  • B-7569 er ideel til indendørs/udendørs facilitetsetiketter, herunder 5S-etiketter, sikkerhedsetiketter, advarselsetiketter, rørmarkører, udstyrsetiketter og visuelle arbejdspladsetiketter
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Gul
Vise Blank
Slutte Glans
Format Continuous
Materiale Vinyl (B-7569)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Facility identification, Floor marking, Hazard communication identification, Pipe and valve marking, Safety identification, Warehouse marking
Til brug med (udstyr) MiniMark
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
nr. pr. pakke 1 Roll/Box
Temperaturområde (engelsk) -4°F to +167°F
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +75°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 33.53 m x 101.6 mm
Længde (engelsk) 110 ft.
Længde (metrisk) 33.53 m
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 101.60 mm
Alternativt varenummer TAPE CART MMK 100 MM GUL B7569 35M