Få mere at vide
Lovibond™ Vandtestning Minikit
Artikelnummer. 13151701
Rækkevidde:
0 til 500 mg/L
0,75-10% syre
10 til 500 mg/L
2 til 50 mg/L
20 til 200 mg/L
20 til 500 mg/L
5 til 5000 mg/L
70 til 1500 mg/L
Analytter:
Alkalinitet Total M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Chlorid
Cyanursyre
Nitrit
Rengørende syrestyrke
Sulfat (lavt område) Na 2 SO 4
Sulfit (højt område)
Sulfit (lavt område)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13151701
Brand: Lovibond™ 414100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lovibond™ Vandtestning Minikit er nem at bruge og giver meget nøjagtige resultater.
  • Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
  • Høj nøjagtighed
  • Folie indpakket Lovibond™ tabletreagenser med en minimum garanteret holdbarhed på 5 år
  • Ubegrænset forsendelse
  • Sikker opbevaring
Tekniske data
Analytter Rengørende syrestyrke
Inkluderer Flip-top-etui, der indeholder et rysterør, hurtigtopløselige tabletreagenser og instruktioner.
Rækkevidde 0,75-10% syre
Tilstrækkelig til Cirka 40 tests
Testmetode Antal tabletter
Type Minikit vandprøvesæt