Få mere at vide
Lovibond™ Vandtestning Minikit
Artikelnummer. 10616151
Rækkevidde:
0 til 500 mg/L
0,75-10% syre
10 til 500 mg/L
2 til 50 mg/L
20 til 200 mg/L
20 til 500 mg/L
5 til 5000 mg/L
70 til 1500 mg/L
Analytter:
Alkalinitet Total M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Chlorid
Cyanursyre
Nitrit
Rengørende syrestyrke
Sulfat (lavt område) Na 2 SO 4
Sulfit (højt område)
Sulfit (lavt område)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10616151
Brand: Lovibond™ 414220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lovibond™ Vandtestning Minikit er nem at bruge og giver meget nøjagtige resultater.
  • Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
  • Høj nøjagtighed
  • Folie indpakket Lovibond™ tabletreagenser med en minimum garanteret holdbarhed på 5 år
  • Ubegrænset forsendelse
  • Sikker opbevaring
Tekniske data
Analytter Cyanursyre
Inkluderer Flip top-etui med kalibreret todelt rør, tabletreagenser og instruktioner
Rækkevidde 20 til 200 mg/L
Tilstrækkelig til Cirka 40 tests
Testmetode Turbiditet
Type Minikit vandprøvesæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MINIKIT TEST CYANURIC ACID AF422 .
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: melamine