Få mere at vide
Lovibond™ Vandtestning Minikit
Rækkevidde:
0 til 500 mg/L
0,75-10% syre
10 til 500 mg/L
2 til 50 mg/L
20 til 200 mg/L
20 til 500 mg/L
5 til 5000 mg/L
70 til 1500 mg/L
Analytter:
Alkalinitet Total M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Chlorid
Cyanursyre
Nitrit
Rengørende syrestyrke
Sulfat (lavt område) Na 2 SO 4
Sulfit (højt område)
Sulfit (lavt område)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lovibond™ Vandtestning Minikit er nem at bruge og giver meget nøjagtige resultater.
- Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
- Høj nøjagtighed
- Folie indpakket Lovibond™ tabletreagenser med en minimum garanteret holdbarhed på 5 år
- Ubegrænset forsendelse
- Sikker opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Nitrit |
| Inkluderer | Flip-top-etui, der indeholder et rysterør, hurtigtopløselige tabletreagenser og instruktioner. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Rækkevidde | 70 til 1500 mg/L |
| Tilstrækkelig til | Cirka 40 tests |
| Testmetode | Antal tabletter |
| Type | Minikit vandprøvesæt |