Få mere at vide
Lovibond™ Vandtestning Minikit
Rækkevidde:
0 til 500 mg/L
0,75-10% syre
10 til 500 mg/L
2 til 50 mg/L
20 til 200 mg/L
20 til 500 mg/L
5 til 5000 mg/L
70 til 1500 mg/L
Analytter:
Alkalinitet Total M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Chlorid
Cyanursyre
Nitrit
Rengørende syrestyrke
Sulfat (lavt område) Na 2 SO 4
Sulfit (højt område)
Sulfit (lavt område)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lovibond™ Vandtestning Minikit er nem at bruge og giver meget nøjagtige resultater.
- Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
- Høj nøjagtighed
- Folie indpakket Lovibond™ tabletreagenser med en minimum garanteret holdbarhed på 5 år
- Ubegrænset forsendelse
- Sikker opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Alkalinitet-P, CaCO 3 |
| Inkluderer | Flip-top-etui, der indeholder et rysterør, hurtigtopløselige tabletreagenser og instruktioner. |
| Rækkevidde | 20 til 500 mg/L |
| Tilstrækkelig til | Cirka 40 tests |
| Testmetode | Antal tabletter |
| Type | Minikit vandprøvesæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MINIKIT TEST ALKALINITY P AF414 .
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphanilic acid