Få mere at vide
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen
Description
- Klare polyethylenposer med Grip Seal genlukkelige strimler
- Tre generøst størrelse skrive-på etikette barer for nem identifikation og organisering
- Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
- Fås i en række størrelser for at imødekomme opbevaringsbehov
Specifications
Specifications
| Oversigt | Genlukkelig Write-On Taske |
| Farve | Klar med hvide bjælker |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 pakke |
| Højde (metrisk) | 325 mm |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 50 μm |