Få mere at vide
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen
Beskrivelse
- Klare polyethylenposer med Grip Seal genlukkelige strimler
- Tre generøst størrelse skrive-på etikette barer for nem identifikation og organisering
- Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
- Fås i en række størrelser for at imødekomme opbevaringsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Genlukkelig Write-On Taske |
| Farve | Klar med hvide bjælker |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Bredde (metrisk) | 90 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 50 μm |