Få mere at vide
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen
Artikelnummer. 11388193
Skift visning
Bredde (metrisk):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Højde (metrisk):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11388193 115 mm 115 mm Pakke med 100
11998267 230 mm 325 mm Pakke med 100
11368203 254 mm 356 mm Pakke med 100
11378203 279 mm 406 mm Pakke med 100
11358203 57 mm 76 mm -
11378193 60 mm 60 mm Pakke med 100
11587863 90 mm 115 mm Pakke med 100
11597863 125 mm 190 mm Pakke med 100
11988267 150 mm 230 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11388193 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. BAJ340040H
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send prøver og stationært i genlukkelige poser. Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen er klare polyethylenposer med tre hvide streger til mærkning. Firkantede og rektangulære poser fås i en række størrelser. 100 og 1.000 pakker.
  • Klare polyethylenposer med Grip Seal genlukkelige strimler
  • Tre generøst størrelse skrive-på etikette barer for nem identifikation og organisering
  • Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
  • Fås i en række størrelser for at imødekomme opbevaringsbehov
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig Write-On Taske
Farve Klar med hvide bjælker
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Højde (metrisk) 115 mm
Bredde (metrisk) 115 mm
Tykkelse (metrisk) 50 μm