Få mere at vide
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen
Bredde (metrisk):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Højde (metrisk):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Klare polyethylenposer med Grip Seal genlukkelige strimler
- Tre generøst størrelse skrive-på etikette barer for nem identifikation og organisering
- Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
- Fås i en række størrelser for at imødekomme opbevaringsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Genlukkelig Write-On Taske |
| Farve | Klar med hvide bjælker |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Tykkelse (metrisk) | 50μ m |
| Mængde | 100 pakke |
| Bredde (metrisk) | 254 mm |
| Højde (metrisk) | 356 mm |