Få mere at vide
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen
Artikelnummer. 11358203
Bredde (metrisk):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Højde (metrisk):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11358203
Brand: Bryson Packaging™ BAJ340140D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send prøver og stationært i genlukkelige poser. Bryson Packaging™ Minigrip™ Skriveposer af polyethylen er klare polyethylenposer med tre hvide streger til mærkning. Firkantede og rektangulære poser fås i en række størrelser. 100 og 1.000 pakker.
  • Klare polyethylenposer med Grip Seal genlukkelige strimler
  • Tre generøst størrelse skrive-på etikette barer for nem identifikation og organisering
  • Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
  • Fås i en række størrelser for at imødekomme opbevaringsbehov
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig Write-On Taske
Farve Klar med hvide bjælker
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Tykkelse (metrisk) 50μ m
Mængde 100 pakke
Bredde (metrisk) 57 mm
Højde (metrisk) 76 mm