Få mere at vide
Alpha Packaging™ Minigrip™ Genlukkelige poser af polyethylen
Artikelnummer. 12390549
Skift visning
Bredde (metrisk):
150 mm
380 mm
Højde (metrisk):
140 mm
510 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12390549 380 mm 510 mm Pakke med 100
12380529 150 mm 140 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12390549 Leverandør Alpha Packaging™ Leverandørnr. 12390549
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af polyethylen. Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylen genlukkelige poser er ideelle til at sende prøver.
  • Genlukkelig sektion til prøven
  • Almindelig taske; ingen biohazard advarselsmærkat
  • Åbning i bredden
  • 50 μm tykkelse.
  • Polyethylen
  • Tre skrivesøjler til mærkning
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Højde (metrisk) 510 mm
Bredde (metrisk) 380 mm
Tykkelse (metrisk) 50 μm