Få mere at vide
Alpha Packaging™ Minigrip™ Genlukkelige poser af polyethylen
Beskrivelse
- Genlukkelig sektion til prøven
- Almindelig taske; ingen biohazard advarselsmærkat
- Åbning i bredden
- 50 μm tykkelse.
- Polyethylen
- Tre skrivesøjler til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Almindelig taske; ingen biohazard etiket |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 pakke |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Produkttype | Genlukkelig taske |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 50 μm |