Få mere at vide
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen
Artikelnummer. 12300549
Bredde (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Højde (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Farve:
Clear
Klar
Klar med hvide bjælker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12300549
Brand: Bryson Packaging™ BAJ360130P
Gennemsigtig og fremragende til forsendelse, opbevaring og som prøveposer.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • With resealable strips
Tekniske data
Oversigt Resealable Bag
Farve Clear
Til brug med (applikation) Ideal for storing stationery and sending samples
Materiale Polyethylene
Bredde (metrisk) 190 mm
Højde (metrisk) 190 mm