Få mere at vide
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen
Artikelnummer. 11978267
Bredde (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Højde (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Farve:
Clear
Klar
Klar med hvide bjælker
Förpackningsstorlek
Pakke med 100
Produktkode 11978267
missing translation for 'mfr': Bryson Packaging™ BAJ360060K
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Gennemsigtig og fremragende til forsendelse, opbevaring og som prøveposer.
  • Fås i en lang række størrelser/kapaciteter
  • Med genlukkelige strimler
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Kapacitet (metrisk) 675 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Bredde (metrisk) 90 mm
Højde (metrisk) 115 mm