Få mere at vide
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen
Artikelnummer. 11348213
Bredde (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Højde (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Farve:
Clear
Klar
Klar med hvide bjælker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11348213
Brand: Bryson Packaging™ BAJ360070H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtig og fremragende til forsendelse, opbevaring og som prøveposer.
  • Fås i en lang række størrelser/kapaciteter
  • Med genlukkelige strimler
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Kapacitet (metrisk) 760 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Bredde (metrisk) 115 mm
Højde (metrisk) 115 mm