Få mere at vide
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen
Artikelnummer. 10113074
Skift visning
Bredde (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Højde (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Farve:
Klar
Klar med hvide bjælker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10113074 330 mm 457 mm Klar Pakke med 100
11398203 40 mm 65 mm Klar Pakke med 100
11318213 60 mm 75 mm Klar Pakke med 100
11328213 75 mm 80 mm Klar Pakke med 100
11978267 90 mm 115 mm Klar Pakke med 100
10673995 100 mm 140 mm Klar Pakke med 100
11348213 115 mm 115 mm Klar Pakke med 100
12320499 125 mm 175 mm Klar Pakke med 100
10031474 125 mm 190 mm Klar Pakke med 100
10472624 150 mm 230 mm Klar Pakke med 100
12300549 190 mm 190 mm Klar Pakke med 100
11356934 230 mm 325 mm Klar Pakke med 100
11332284 255 mm 355 mm Klar Pakke med 100
11388203 330 mm 457 mm Klar med hvide bjælker Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10113074 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. BAJ360220X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    170.63 DKK / Pakke med 100
    Spare 654.37 DKK
    79% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtig og fremragende til forsendelse, opbevaring og som prøveposer.
  • Fås i en lang række størrelser/kapaciteter
  • Med genlukkelige strimler
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Højde (metrisk) 457 mm
Bredde (metrisk) 330 mm