Få mere at vide
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
500 μl
Kompatible tips:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuldt autoklaverbar
- Designet til hurtig, gentagen og præcis betjening
- Meget kompakt i forhold til størrelse og vægt
- Designet til rutinemæssigt eller biologisk farearbejde
- Kartell™ spidser passer på det koniske skaft såvel som de fleste andre kommercielt tilgængelige spidser
- Stempelknappen har en anden farve baseret på doseringskapacitet
- Individuelt kalibreret i overensstemmelse med ISO8655, den nye internationale standard for stempeldrevne volumetriske apparater
- Bærer CE-overensstemmelsesmærket
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,3 % |
| Certificeringer/compliance | CE/IVD |
| Kompatible tips | Kartell™ 960/958 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Til brug med | in situ analyser og prøveudtagning, rutinemæssigt eller biologisk farearbejde |
| Model- | MiniFix |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Vis mere |