Få mere at vide
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Artikelnummer. 10790404
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
500 μl
Kompatible tips:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790404
Brand: Kartell™ 0128600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En innovativ produktlinje af minimikropipetter med fast volumen luftdispace. Kartell™ MiniFix Micropipettor er designet til hurtig, gentagen og præcis betjening og er til konkurrencedygtige priser.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Designet til hurtig, gentagen og præcis betjening
  • Meget kompakt i forhold til størrelse og vægt
  • Designet til rutinemæssigt eller biologisk farearbejde
  • Kartell™ spidser passer på det koniske skaft såvel som de fleste andre kommercielt tilgængelige spidser
  • Stempelknappen har en anden farve baseret på doseringskapacitet
  • Individuelt kalibreret i overensstemmelse med ISO8655, den nye internationale standard for stempeldrevne volumetriske apparater
  • Bærer CE-overensstemmelsesmærket
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,0 %
Certificeringer/compliance CE/IVD
Kompatible tips Kartell™ 960/958
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Til brug med in situ analyser og prøveudtagning, rutinemæssigt eller biologisk farearbejde
Antal kanaler 1
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 10μ l
Til brug med (applikation) Rutinemæssigt eller biologisk farearbejde, in situ analyser og prøveudtagning
Mængde 1/Pk.
Længde (metrisk) 13 cm
Vægt (metrisk) 10 g