Få mere at vide
Sampling Systems™ MiniCorer
Artikelnummer. p-7138863 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
190 mm
235 mm
295 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809391
Brand: Sampling Systems™ 7008A02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til prøveudtagning af klæbrige, sammenhængende pulvere samt produkter som ost. Sampling Systems™ MiniCorer er fremragende til at tage prøver fra halvfaste produkter.
  • 316L rustfrit stål
  • Lys poleret finish af høj kvalitet
  • Sprækkefri konstruktion
  • Drej håndtaget, mens prøveudtageren skubbes ind i produktet for at tillade, at en kerne af produktet kan skæres
  • Fjern prøveudtageren, når du er færdig
Tekniske data
Produkttype Corer
Materiale Rustfrit stål (316L)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Slutte Lyse
Diameter (metrisk) 18 mm Max bladdiameter
Længde (metrisk) 235 mm